Tlačiť
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346332-1G OR346332-5G
APOSOR346332-1GEA 34.38 EUR
APOSOR346332-1G APOSOR346332-5G
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Teplota tavenia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00152348
Číslo CAS: 42908-86-1
EINECS: 255-998-2
OSN: 2927
ADR: 6.1+8,II