Tlačiť
5-Iodo-3-methylisothiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346311-1G OR346311-500MG
APOSOR346311-1GEA 1618.13 EUR
APOSOR346311-1G APOSOR346311-500MG
5-Iodo-3-methylisothiazole
5-Iodo-3-methylisothiazole
Vzorec: C₄H₄INS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17012839
Číslo CAS: 20067-15-6
OSN: 1993
ADR: 3,III