Tlačiť
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzofuran-2-sulphonyl chloride
OR346249-1G OR346249-500MG
APOSOR346249-1GEA 402.96 EUR
APOSOR346249-1G APOSOR346249-500MG
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClO₃S
Mw: 216.64 g/mol
Teplota tavenia: 79…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974038
Číslo CAS: 17070-58-5
OSN: 3261
ADR: 8 II