Tlačiť
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
OR346244-1G OR346244-5G
APOSOR346244-1GEA 0 EUR
APOSOR346244-1G APOSOR346244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂ClN₃
Mw: 197.67 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115049
Číslo CAS: 87394-65-8