Tlačiť
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346213-1G OR346213-500MG
APOSOR346213-1GEA 0 EUR
APOSOR346213-1G APOSOR346213-500MG
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₂S
Mw: 226.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142818
Číslo CAS: 1208081-98-4