Tlačiť
Isopropylsulphamoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346199-1G OR346199-5G
APOSOR346199-1GEA 348.98 EUR
APOSOR346199-1G APOSOR346199-5G
Isopropylsulphamoyl chloride
Isopropylsulphamoyl chloride
Vzorec: C₃H₈ClNO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09753748
Číslo CAS: 26118-67-2
OSN: 3265
ADR: 8,II