Tlačiť
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346193-1G OR346193-500MG
APOSOR346193-1GEA 0 EUR
APOSOR346193-1G APOSOR346193-500MG
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₃S
Teplota tavenia: 94…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142789
Číslo CAS: 1208081-26-8
OSN: 3261
ADR: 8,II