Tlačiť
6-Phenyl-2-thiouracil
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol
OR346183-1G OR346183-5G
APOSOR346183-1GEA 130.98 EUR
APOSOR346183-1G APOSOR346183-5G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Vzorec: C₁₀H₈N₂OS
Mw: 204.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059166
Číslo CAS: 36822-11-4