Tlačiť
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346130-1G OR346130-250MG OR346130-5G
APOSOR346130-1GEA 258.36 EUR
APOSOR346130-1G APOSOR346130-250MG APOSOR346130-5G
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
Mw: 227.07 g/mol
Teplota tavenia: 117…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12402514
Číslo CAS: 163137-45-9
OSN: 3261
ADR: 8 II