Tlačiť
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR346110-1G OR346110-500MG
APOSOR346110-1GEA 0 EUR
APOSOR346110-1G APOSOR346110-500MG
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₈H₇NO₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11052464
Číslo CAS: 201019-27-4