Tlačiť
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
OR346107-1G OR346107-500MG OR346107-5G
APOSOR346107-1GEA 0 EUR
APOSOR346107-1G APOSOR346107-500MG APOSOR346107-5G
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06653197
Číslo CAS: 18377-65-6