Tlačiť
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346098-1G OR346098-500MG
APOSOR346098-1GEA 0 EUR
APOSOR346098-1G APOSOR346098-500MG
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClNO₃S
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407346
Číslo CAS: 499770-75-1
OSN: 3261
ADR: 8,II