Tlačiť
Methyl 5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR346080-1G OR346080-5G
APOSOR346080-1GEA 276.79 EUR
APOSOR346080-1G APOSOR346080-5G
Methyl 5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃
Mw: 170.17 g/mol
Teplota tavenia: 74…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10568327
Číslo CAS: 1208081-25-7