Tlačiť
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346054-1G OR346054-500MG
APOSOR346054-1GEA 0 EUR
APOSOR346054-1G APOSOR346054-500MG
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₈H₁₇N₃O₂
Mw: 187.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10568290
Číslo CAS: 159016-21-4