Tlačiť
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346037-1G OR346037-500MG
APOSOR346037-1GEA 0 EUR
APOSOR346037-1G APOSOR346037-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₆H₂₂ClN₃O₂
Mw: 323.83 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10568250
Číslo CAS: 1053657-43-4