Tlačiť
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346033-1G OR346033-500MG
APOSOR346033-1GEA 0 EUR
APOSOR346033-1G APOSOR346033-500MG
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃O₂
Mw: 227.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10568246
Číslo CAS: 1053657-24-1