Tlačiť
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346032-1G OR346032-500MG
APOSOR346032-1GEA 0 EUR
APOSOR346032-1G APOSOR346032-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₇H₂₅N₃O₃
Mw: 319.41 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10568244
Číslo CAS: 1053657-19-4