Tlačiť
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346007-1G OR346007-500MG
APOSOR346007-1GEA 0 EUR
APOSOR346007-1G APOSOR346007-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₄H₂₁N₃O₄
Mw: 295.34 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10568183
Číslo CAS: 1053655-77-8