Tlačiť
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR345567-5G OR345567-1G OR345567-25G
APOSOR345567-5GEA 142 EUR
APOSOR345567-5G APOSOR345567-1G APOSOR345567-25G
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂BrClIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11857690
Číslo CAS: 1138444-17-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III