Tlačiť
4'-(Methylthio)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
OR3455-100G OR3455-25G OR3455-5G
APOSOR3455-100GEA 99.48 EUR
APOSOR3455-100G APOSOR3455-25G APOSOR3455-5G
4'-(Methylthio)acetophenone
4'-(Methylthio)acetophenone
Vzorec: C₉H₁₀OS
Teplota varu: 135 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039835
Číslo CAS: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1