Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine
OR345455-25G OR345455-5G OR345455-1G
APOSOR345455-25GEA 257.52 EUR
APOSOR345455-25G APOSOR345455-5G APOSOR345455-1G
5-Bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine 99%
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂BrClIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08688585
Číslo CAS: 928653-73-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III