Tlačiť
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Amino-2-bromo-3-nitropyridine
OR345421-1G OR345421-100MG OR345421-250MG
APOSOR345421-1GEA 245.14 EUR
APOSOR345421-1G APOSOR345421-100MG APOSOR345421-250MG
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine
Vzorec: C₅H₄BrN₃O₂
Mw: 218.0100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11656226
Číslo CAS: 84487-14-9