Tlačiť
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-1-benzenesulphonyl-7-azaindole, 4-Chloro-1-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345406-25G OR345406-5G
APOSOR345406-25GEA 388.69 EUR
APOSOR345406-25G APOSOR345406-5G
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₁₃H₉ClN₂O₂S
Teplota tavenia: 117…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04153750
Číslo CAS: 744209-63-0