Tlačiť
3-Nitropicolinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitropyridine-2-carboxylic acid
OR345379-1G OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA 119.37 EUR
APOSOR345379-1G APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinic acid
3-Nitropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
Mw: 168.1070 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658500
Číslo CAS: 59290-85-6