Tlačiť
5-Nitropyridin-3-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-5-nitropyridine
OR345287-1G OR345287-250MG
APOSOR345287-1GEA 255.96 EUR
APOSOR345287-1G APOSOR345287-250MG
5-Nitropyridin-3-ol 95%
5-Nitropyridin-3-ol
Vzorec: C5H4N2O3
Mw: 140.1000 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114224
Číslo CAS: 186593-26-0