Tlačiť
3-Chloro-4-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR345250-10G OR345250-1G OR345250-5G
APOSOR345250-10GEA 411.15 EUR
APOSOR345250-10G APOSOR345250-1G APOSOR345250-5G
3-Chloro-4-nitropyridine
3-Chloro-4-nitropyridine
Vzorec: C5H3ClN2O2
Teplota varu: 256 °C
Teplota tavenia: 25…26 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00490146
Číslo CAS: 13194-60-0