Tlačiť
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 66.59 EUR
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Teplota tavenia: 190…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01098212
Číslo CAS: 78238-14-9