Tlačiť
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR345112-25G OR345112-5G
APOSOR345112-25GEA 378.26 EUR
APOSOR345112-25G APOSOR345112-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Teplota tavenia: 207…209 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045855
Číslo CAS: 56363-84-9