Tlačiť
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Mesalazine EP Impurity Q
OR345092-25G OR345092-100G OR345092-5G
APOSOR345092-25GEA 104.69 EUR
APOSOR345092-25G APOSOR345092-100G APOSOR345092-5G
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid 99%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Teplota tavenia: 182…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007069
Číslo CAS: 3970-35-2