Tlačiť
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR345090-10G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 36.5 EUR
APOSOR345090-10G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086033
Číslo CAS: 38940-62-4