Tlačiť
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Chloro-p-anisic acid
OR345088-25G OR345088-1G OR345088-5G
APOSOR345088-25GEA 107.9 EUR
APOSOR345088-25G APOSOR345088-1G APOSOR345088-5G
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Teplota tavenia: 213…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016512
Číslo CAS: 37908-96-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III