Tlačiť
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 94.67 EUR
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Teplota tavenia: 94…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05670545
Číslo CAS: 25194-01-8