Tlačiť
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR345048-25G OR345048-5G
APOSOR345048-25GEA 278.39 EUR
APOSOR345048-25G APOSOR345048-5G
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62 g/mol
Teplota tavenia: 187…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013995
Číslo CAS: 20849-78-9