Tlačiť
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR345004-1G OR345004-5G
APOSOR345004-1GEA 58.16 EUR
APOSOR345004-1G APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 177…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093781
Číslo CAS: 101084-96-2