Tlačiť
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 415.16 EUR
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Vzorec: C₅H₅BO₄S
Teplota tavenia: 170…172 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08689521
Číslo CAS: 913835-91-3