Tlačiť
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR3424-1G OR3424-5G OR3424-10G
APOSOR3424-1GEA 24.91 EUR
APOSOR3424-1G APOSOR3424-5G APOSOR3424-10G
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BClO₄
Mw: 214.4107 g/mol
Teplota tavenia: 140…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689530
Číslo CAS: 603122-80-1