Tlačiť
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3395-1G OR3395-5G OR3395-500MG
APOSOR3395-1GEA 84.64 EUR
APOSOR3395-1G APOSOR3395-5G APOSOR3395-500MG
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Vzorec: C₈H₇NO₂
Teplota tavenia: 320 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216535
Číslo CAS: 51076-46-1
OSN: 1759
ADR: 8,III