Tlačiť
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
OR3374-1G OR3374-500MG OR3374-5G
APOSOR3374-1GEA 63.38 EUR
APOSOR3374-1G APOSOR3374-500MG APOSOR3374-5G
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₄
Teplota varu: 105…108 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040766
Číslo CAS: 34803-68-4
EINECS: 252-221-9
OSN: 3259
ADR: 8,III