Tlačiť
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 51.74 EUR
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 88…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082540
Číslo CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III