Tlačiť
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3368-1G OR3368-5G OR3368-25G
APOSOR3368-1GEA 66.59 EUR
APOSOR3368-1G APOSOR3368-5G APOSOR3368-25G
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
2-Bromo-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.0500 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08741448
Číslo CAS: 5473-01-8