Tlačiť
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-1-isothiocyanato-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-isothiocyanato-5-nitrobenzene
OR33667-1G OR33667-25G OR33667-5G
APOSOR33667-1GEA 33.17 EUR
APOSOR33667-1G APOSOR33667-25G APOSOR33667-5G
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate 97%
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041244
Číslo CAS: 23165-64-2
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,III