Tlačiť
2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-isocyanato-5-nitrobenzene
OR33666-1G OR33666-5G
APOSOR33666-1GEA 26.55 EUR
APOSOR33666-1G APOSOR33666-5G
2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate 98%
2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037063
Číslo CAS: 40397-95-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III