Tlačiť
2,6-Diethylphenyl isocyanate 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR33665-1G OR33665-25G OR33665-5G
APOSOR33665-1GEA 24.95 EUR
APOSOR33665-1G APOSOR33665-25G APOSOR33665-5G
2,6-Diethylphenyl isocyanate 94%
2,6-Diethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00019912
Číslo CAS: 20458-99-5
OSN: 2206
ADR: 6.1,II