2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Isocyanato-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylyl isocyanate
OR33664-1G
OR33664-25G
OR33664-5G
APOSOR33664-1GEA
26.55
EUR
APOSOR33664-1G
APOSOR33664-25G
APOSOR33664-5G
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Vzorec:
C₉H₉NO Teplota varu: 88…90 °C/9,5mmHg Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00013851 Číslo CAS: 1591-99-7 OSN: 2206 ADR: 6.1,II |