Tlačiť
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylyl isocyanate
OR33664-1G OR33664-25G OR33664-5G
APOSOR33664-1GEA 26.55 EUR
APOSOR33664-1G APOSOR33664-25G APOSOR33664-5G
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 88…90 °C/9,5mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013851
Číslo CAS: 1591-99-7
OSN: 2206
ADR: 6.1,II