Tlačiť
Tetrabutylammonium chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR33653-1KG OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA 662.13 EUR
APOSOR33653-1KG APOSOR33653-250G
Tetrabutylammonium chloride 98%
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
Mw: 277.92
Teplota vzplanutia: 110
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011635
Číslo CAS: 1112-67-0