Tlačiť
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 135.39 EUR
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈NNaSi₂
Mw: 183.38
Hustota: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009835
Číslo CAS: 1070-89-9
OSN: 2924
ADR: 3+8 II