Tlačiť
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
OR33590-1G OR33590-5G
APOSOR33590-1GEA 61.69 EUR
APOSOR33590-1G APOSOR33590-5G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023003
Číslo CAS: 1746-11-8