Tlačiť
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR33535-1G OR33535-5G
APOSOR33535-1GEA 613.26 EUR
APOSOR33535-1G APOSOR33535-5G
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Mw: 205.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16140300
Číslo CAS: 1221792-61-5