Methyl amino(4-methylphenyl)acetate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Methyl 2-amino-2-(p-tolyl)acetate hydrochloride
OR33515-1G
OR33515-5G
APOSOR33515-1GEA
383.47
EUR
APOSOR33515-1G
APOSOR33515-5G
Methyl amino(4-methylphenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(4-methylphenyl)acetate hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₄ClNO₂ Mw: 215.68 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08456676 Číslo CAS: 134722-09-1 |