Tlačiť
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzoic acid
OR33514-1G OR33514-5G
APOSOR33514-1GEA 383.47 EUR
APOSOR33514-1G APOSOR33514-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₄O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09152731
Číslo CAS: 952183-13-0